Läs mer
11-Methyldodecanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Methyldodecanol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H28O/c1-13(2)11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14/h13-14H,3-12H2,1-2H3 |