Läs mer
11-Methyloleoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Elenolic acid glucoside |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O11/c1-3-7-8(4-11(19)20)9(15(24)25-2)6-26-16(7)28-17-14(23)13(22)12(21)10(5-18)27-17/h3,6,8,10,12-14,16-18,21-23H,4-5H2,1-2H3,(H,19,20)/b7-3+/t8-,10+,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 404.1319 |