Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm glaskrumphalsflaskor
Produktkod. 10326042 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
2,7 ml
Markeringspunkt:
Nej
Graderad:
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Markeringspunkt Graderad Förpackningsstorlek
10326042 2 ml Nej Nej Paket med 100
11555894 2,7 ml Nej Nej Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10326042
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Standardflaskor för GC och HPLC.
  • 11 mm krimphalsflaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 2 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Graderad Nej
Hals stil Crimp
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <100μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND11
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm