Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm glaskrumphalsflaskor
Produktkod. 11535884 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
2,7 ml
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Graderad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Markeringspunkt Graderad unitSize
11535884 2 ml Ja Ja Paket med 100
10326042 2 ml Nej Nej Paket med 100
11555894 2,7 ml Nej Nej Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11535884
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Standardflaskor för GC och HPLC.
  • 11 mm krimphalsflaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 2 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Graderad Ja
Hals stil Crimp
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <100μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND11
Markeringspunkt Ja
Höjd (metrisk) 32 mm