missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
11-(Morpholin-4-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Mikromol™
Beskrivning
11-(Morpholin-4-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-(Morpholin-4-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| CAS | 5747-46-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 11-(Morpholin-4-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H16 N2 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(4-morpholinyl)-, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-morpholino-, Quetiapine Fumarate Imp. T (EP), Quetiapine Fumarate Impurity T, Quetiapine Impurity T |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2OS/c1-3-7-15-13(5-1)17(19-9-11-20-12-10-19)18-14-6-2-4-8-16(14)21-15/h1-8H,9-12H2 |
| LEDER | C1CN(CCO1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylmorpholine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?