missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

11-O-Tetrahydropyranyl-15-O-tert-butyldimethylsilyl-lubiprostone-d7 Phenylmethyl Ester, TRC

Produktkod. 30424704
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424704 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30424704 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29505210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 11-O-Tetrahydropyranyl-15-O-tert-butyldimethylsilyl-lubiprostone-d7 Phenylmethyl Ester
CAS 1346597-45-2
Molekylformel C38H55D7F2O6Si
Kvantitet 10 mg
Synonym (11alpha)-16,16-Difluoro-11-O-tetrahydropyranyl-15-O-tert-butyldimethylsilyl-9-oxoprostan Phenylmethyl Ester-d7
InChI formel InChI=1S/C38H62F2O6Si/c1-7-8-25-38(39,40)34(46-47(5,6)37(2,3)4)24-23-31-30(32(41)27-33(31)45-36-22-16-17-26-43-36)20-14-9-10-15-21-35(42)44-28-29-18-12-11-13-19-29/h11-13,18-19,30-31,33-34,36H,7-10,14-17,20-28H2,1-6H3/t30-,31-,33-,34?,36?/m1/s1/i1D3,7D2,8D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CC(F)(F)C(CC[C@H]1[C@@H](CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)OCc2ccccc2)OC3CCCCO3)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-namn benzyl 7-[(1R,2R,3R)-2-[3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-6,6,7,7,8,8,8-heptadeuterio-4,4-difluorooctyl]-3-(oxan-2-yloxy)-5-oxocyclopentyl]heptanoate
Molekylvikt (g/mol) 688.02
Formel vikt 687.4723
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.