Läs mer
11-Oxo-1,4,7,10-tetraazabicyclo[8.2.2]tetradecane-4,7-diacetic Acid Ammonia salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Oxo-1,4,7,10-tetraazabicyclo[8.2.2]tetradecane-4,7-diacetic Acid Ammonia salt |
| Analyt- eller komponentnamn | 11-Oxo-1,4,7,10-tetraazabicyclo[8.2.2]tetradecane-4,7-diacetic Acid Ammonia salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14H24N4O5 • xNH3 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24N4O5.H3N/c19-12-9-15-1-2-16(10-13(20)21)3-4-17(11-14(22)23)6-8-18(12)7-5-15;/h1-11H2,(H,20,21)(H,22,23);1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O=C1CN(CCN2CC(O)=O)CCN1CCN(CC2)CC(O)=O.N |
| IUPAC-namn | 2,2'-(11-oxo-1,4,7,10-tetraazabicyclo[8.2.2]tetradecane-4,7-diyl)diacetic acid, ammonia salt |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.4 |
| Visa mer |