Läs mer
(11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)ättiksyra (Isoxepac), Mikromol™
Produktkod. 30049314
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049314 100 mg
1 options
Produktkod. 30049314 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0430.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)ättiksyra (Isoxepac)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic acid
CAS 55453-87-7
Analyt- eller komponentnamn (11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H12 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, Artil, HP 549, Isoxepac, NSC 300907, P 720549, Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-dihydro-11-oxo-, Olopatadine Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C16H12O4/c17-15(18)8-10-5-6-14-13(7-10)16(19)12-4-2-1-3-11(12)9-20-14/h1-7H,8-9H2,(H,17,18)
LEDER OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC-namn 2-(11-oxo-6H-benzo[c][1]bensooxepin-2-yl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 268.26
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 268,0736 g/mol