Läs mer
11-Oxo Androsterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-Oxo Androsterone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h11-14,17,20H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,13-,14-,17+,18-,19-/m0/s1 |
| Formel vikt | 304.2038 |
| Procent renhet | >95% |