missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

11-Oxo Etiocholanolone, TRC

Produktkod. 30134411
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134411 25 mg
30012199 1 mg
30011733 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134411 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO85665025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 739-27-5
Molekylformel C19 H28 O3
Molekylvikt (g/mol) 304.42
Synonym Androstane-11,17-dione, 3-hydroxy-, (3α,5β)-, 5β-Androstane-11,17-dione, 3α-hydroxy- (8CI), (3α,5β)-3-Hydroxyandrostane-11,17-dione, 11-Ketoaetiocholanolone, 11-Ketoetiocholanolone, 11-Oxoaetiocholanolone, 11-Oxoetiocholanolone, 3α-Hydroxy-11,17-dioxo-5β-androstane, 3α-Hydroxy-5β-androstan-11,17-dione, 3α-Hydroxy-5β-androstane-11,17-dione, 5β-Androstan-3α-ol-11,17-dione, 5β-Androstane-3α-ol-11,17-dione, Ba 2684, Etiocholanol-11-one, NSC 53896
IUPAC-namn (3R,5R,8S,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-11,17-dione
LEDER C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 11-Oxo Etiocholanolone
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h11-14,17,20H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13+,14+,17-,18+,19+/m1/s1
Formel vikt 304.2038
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.