Läs mer
11-oxo-mogroside V, MedChemExpress
Beskrivning
11-oxo-mogroside V is a natural sweetener that exhibits strong antioxidant activity. It exhibits significant inhibitory effects on reactive oxygen species (O2-, H2O2 and *OH) with EC50 of 4.79, 16.52, and 146.17 μg/mL, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-oxo-mogroside V |
| CAS | 126105-11-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C60H100O29 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (77.80 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]([C@@](CC[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)O)([H])O[C@@H]1CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO)C3(C)C)([H])C3=CC4)(C(C[C@@]56C)=O)[C@]4([H])[C@@]5(CC[C@]6([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)(O)C)O[C@H](O[C@H](CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)O[C@@H]7CO)[C@@H](O)[C@@H]8O)[C@@H]8O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]9O)O)([H])O[C@@H]9CO)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 1285.42 |
| Formel vikt | 1285.42 |
| Visa mer |