Läs mer
11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]tiazepin dihydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17930786
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17930786 100 mg
17983676 25 mg
30459492 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17930786 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1130.01
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]tiazepin dihydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
CAS 111974-74-4
Analyt- eller komponentnamn 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H17 N3 S . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Quetiapine Fumarate Imp. B (EP), Quetiapine Imp. B (EP), Quetiapine USP Related Compound B, Quetiapine USP RC B, 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Quetiapine Related Compound B as Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Impurity B as Dihydrochloride, Quetiapine Impurity B as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H17N3S.2ClH/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;;/h1-8,18H,9-12H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.C1CN(CCN1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC-namn 6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]bensothiazepin; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 368.32
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 367.0677 g/mol