Läs mer
Hanna Instruments™ Ersättningsreagens för kemiskt testkit
Produktkod. 11602360
För användning med (applikation):
Alkalinitetsbestämning
Bestämning av koldioxid
Bestämning av löst syre
Bestämning av total hårdhet
Bestämning av total klor
Fosfatbestämning
Fri klorbestämning
Järnbestämning
Kloridbestämning
Salthaltsbestämning
Surhetsbestämning
Antal tester:
50
100
110
Testmetod:
Titrering
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11602360
Brand: Hanna Instruments™ HI3811100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färdiggjorda reagenser framställda med kemikalier med hög renhet för enkel användning. Hanna Instruments™ Ersättningsreagenser för kemiskt testkit är föruppmätta för snabba och exakta titreringar med hjälp av lämplig Hanna Kemiskt testkit.
Dessa högkvalitativa reagenser tillverkas i 'Hannas toppmoderna anläggning och är tydligt märkta med lotnummer och utgångsdatum på varje förpackning/flaska för spårbarhet. Ersättande titreringsreagensset ger betydande kostnadsbesparingar jämfört med att köpa ett helt nytt testkit.
Ersättningsreagens för kemiska testsatser finns tillgängliga för följande kemiska testsatser:
  • Surhetstestsats
  • Alkalinitetstestsats
  • Askorbinsyra testkit
  • Cardon Dioxide Test Kit
  • Kloridtestsats
  • Testsats för upplöst syre
  • Testkit för gratis och totalt klor (låg, medel, hög intervall).
  • Gratis klortestkit
  • Total Klor Test Kit
  • Järn (Medium Range) Test Kit
  • Fosfattestsats
  • Salinitetstestsats
  • Sulfittestsats
  • Testsats för total hårdhet
Specifikationer
Analyter Fenolftalein/bromfenolblått
För användning med (applikation) Alkalinitetsbestämning
För användning med (utrustning) HI 3811 Alkalinity Chemical Test Kit
Inkluderar Flaskor med skyddslock och instruktioner
Antal tester 110
Kvantitet 1 sats
Räckvidd Alkalinitet: 0 till 100 mg/L och CaCO 3 : 0 till 300 mg/L
Testmetod Titrering
Typ Reagenset