Läs mer
Hanna Instruments™ Ersättningsreagens för kemiskt testkit
För användning med (applikation):
Alkalinitetsbestämning
Bestämning av koldioxid
Bestämning av löst syre
Bestämning av total hårdhet
Bestämning av total klor
Fosfatbestämning
Fri klorbestämning
Järnbestämning
Kloridbestämning
Salthaltsbestämning
Surhetsbestämning
Antal tester:
50
100
110
Testmetod:
Titrering
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Dessa högkvalitativa reagenser tillverkas i 'Hannas toppmoderna anläggning och är tydligt märkta med lotnummer och utgångsdatum på varje förpackning/flaska för spårbarhet. Ersättande titreringsreagensset ger betydande kostnadsbesparingar jämfört med att köpa ett helt nytt testkit.
Ersättningsreagens för kemiska testsatser finns tillgängliga för följande kemiska testsatser:
- Surhetstestsats
- Alkalinitetstestsats
- Askorbinsyra testkit
- Cardon Dioxide Test Kit
- Kloridtestsats
- Testsats för upplöst syre
- Testkit för gratis och totalt klor (låg, medel, hög intervall).
- Gratis klortestkit
- Total Klor Test Kit
- Järn (Medium Range) Test Kit
- Fosfattestsats
- Salinitetstestsats
- Sulfittestsats
- Testsats för total hårdhet
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | DPD (N,N-dietyl-p-fenylendiamin) |
| För användning med (applikation) | Fri klorbestämning |
| För användning med (utrustning) | HI 3831F Free Chlorine Chemical Test Kit |
| Inkluderar | Flaskor med skyddslock och instruktioner |
| Antal tester | 50 |
| Kvantitet | 1 sats |
| Räckvidd | 0 till 2,5 mg/L (ppm) |
| Testmetod | Titrering |
| Typ | Gratis klortestkit |