Läs mer
Hanna Instruments™ Ersättningsreagens för kemiskt testkit
Produktkod. 11692360
För användning med (applikation):
Alkalinitetsbestämning
Bestämning av koldioxid
Bestämning av löst syre
Bestämning av total hårdhet
Bestämning av total klor
Fosfatbestämning
Fri klorbestämning
Järnbestämning
Kloridbestämning
Salthaltsbestämning
Surhetsbestämning
Antal tester:
50
100
110
Testmetod:
Titrering
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11692360
Brand: Hanna Instruments™ HI3818100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färdiggjorda reagenser framställda med kemikalier med hög renhet för enkel användning. Hanna Instruments™ Ersättningsreagenser för kemiskt testkit är föruppmätta för snabba och exakta titreringar med hjälp av lämplig Hanna Kemiskt testkit.
Dessa högkvalitativa reagenser tillverkas i 'Hannas toppmoderna anläggning och är tydligt märkta med lotnummer och utgångsdatum på varje förpackning/flaska för spårbarhet. Ersättande titreringsreagensset ger betydande kostnadsbesparingar jämfört med att köpa ett helt nytt testkit.
Ersättningsreagens för kemiska testsatser finns tillgängliga för följande kemiska testsatser:
  • Surhetstestsats
  • Alkalinitetstestsats
  • Askorbinsyra testkit
  • Cardon Dioxide Test Kit
  • Kloridtestsats
  • Testsats för upplöst syre
  • Testkit för gratis och totalt klor (låg, medel, hög intervall).
  • Gratis klortestkit
  • Total Klor Test Kit
  • Järn (Medium Range) Test Kit
  • Fosfattestsats
  • Salinitetstestsats
  • Sulfittestsats
  • Testsats för total hårdhet
Specifikationer
Analyter Fenolftaleinmetoden
För användning med (applikation) Bestämning av koldioxid
För användning med (utrustning) HI 3818 koldioxid kemisk testsats
Inkluderar Flaskor med skyddslock och instruktioner
Antal tester 110
Kvantitet 1 sats
Räckvidd 0,0 till 10,0 mg/L, 0,0 till 50 mg/L och 0 till 100 mg/L
Testmetod Titrering
Typ Reagenset