Läs mer
Watson-Marlow 114DV enkelkanals pumphuvud
Produktkod. 17867973
Change view
Flödeshastighet:
0,002 till 190 ml/min.
Produktkod. Flödeshastighet
17867973 0,002 till 190 ml/min.
1 options
Produktkod. 17867973 Leverantör Watson-Marlow Leverantörsnummer 013.6000.00A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3386.25 SEK
    3174.53 SEK / Paket med 1
    Save 211.72 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-10-2026
100 Series Single Channel Pumphead är ett kontinuerligt slangpumphuvud för intermittenta flödeshastigheter upp till 510 ml/min.
  • 100-serien kombinerar prestanda, funktionalitet och design.
  • Med sin ikoniska flip-top-design är den en branschstandard OEM-produkt inom medicinsk utrustning, bioteknik och diagnostiska applikationer, och mycket populär i många andra applikationer också.
  • Levererar exakta, repeterbara och lågpulserande flödeshastigheter i en kompakt storlek, 100-serien har ett fjäderbelastat spår för att ge tryckkontroll som kan ställas in för standardtryck och högre tryck.
  • Pumpar är mycket konstruerade för att ge lång slanglivslängd.
  • Tillgänglig i en rad färger och alternativ inklusive öppen/stäng-sensor, rotationssensor och anpassad ocklusion.
  • Hög noggrannhet och repeterbara flöden för enkanalsapplikationer.
  • Flödeshastigheter upp till 340 ml/min. för kontinuerlig användning och upp till 510 ml/min. för intermittent användning.
  • Mycket flexibel med sju rörhålstorlekar vid 1,6 mm väggtjocklek.
  • Felfritt rörbyte tar bara sekunder.
Specifikationer
Flödeshastighet 0,002 till 190 ml/min.
Material Polyarylamid
Modell 114DV
Typ 1-kanals pumphuvud
Rotormaterial IXEF PARA (polyarylamid)
Maximalt tryck 30 psi
Material för fodral Grilamid PA12, Ixef PARA (Polyarylamide)