missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
11a-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11Alpha-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione |
| CAS | 564-33-0 |
| Molekylformel | C19 H26 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (11α)-11-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione, 11α-Hydroxy-4-androsten-3,17-dione, 11α-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione, 11α-Hydroxyandrostendione, 11α-Hydroxyandrostenedione, Androst-4-en-11α-ol-3,17-dione, NSC 9720, 4-Androsten-11alpha-ol-3,17-dione, 4-ANDROSTEN-11a-OL-3,17-DIONE |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-15,17,21H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,17+,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12C[C@@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,11R,13S,14S)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.4079 |
| Formel vikt | 302.1882 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?