missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(11Alpha,16Alpha)-9,11-Epoxy-17,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC

Produktkod. 30041021
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041021 10 mg
30040507 25 mg
30040887 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30041021 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE58917010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 14622-47-0
Molekylformel C22H28O5
Molekylvikt (g/mol) 372.45
Synonym Dexamethasone EP Impurity I, 9α,11α-Epoxy-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@]35O[C@@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO

Specifica

Kemiskt namn eller material 9alpha,11alpha-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15)18(27-22)10-20(16,3)21(12,26)17(25)11-23/h6-7,9,12,15-16,18,23,26H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18-,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vikt 372.1937
Procent renhet >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.