Läs mer
11Alfa, 17 Alfa, 21-Trihydroxy-pregn-5-en-3,20-Dietylen 3,20-Dietylen Ketal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11alpha,17alpha,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione 3,20-Diethylene Ketal |
| CAS | 102030-55-7 |
| Molekylformel | C25H38O7 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 11,17,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione Cyclic 3,20-Bis(1,2-ethanediyl Acetal) |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38O7/c1-21-7-8-23(29-9-10-30-23)13-16(21)3-4-17-18-5-6-24(28,25(15-26)31-11-12-32-25)22(18,2)14-19(27)20(17)21/h3,17-20,26-28H,4-15H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-,24-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CCC3(CC1=CC[C@H]4[C@H]5CC[C@](O)([C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@@H]24)C6(CO)OCCO6)OCCO3 |
| IUPAC-namn | (8'S,9'R,10'R,11'R,13'S,14'R,17'S)-17'-[2-(hydroxymetyl)-1,3-dioxolan-2-yl]-10',13'-dimetylspiro[1,3-dioxolane-2,3'-2,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren]-11',17'-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.57 |
| Formel vikt | 450.2618 |