Läs mer
11Alfa, 17 Alfa, 21-Trihydroxy-pregn-5-en-3,20-Dietylen 3,20-Dietylen Ketal, TRC
Produktkod. 30453027
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30453027 50 mg
1 options
Produktkod. 30453027 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79524550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11alpha,17alpha,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione 3,20-Diethylene Ketal
CAS 102030-55-7
Molekylformel C25H38O7
Kvantitet 50 mg
Synonym 11,17,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione Cyclic 3,20-Bis(1,2-ethanediyl Acetal)
InChI formel InChI=1S/C25H38O7/c1-21-7-8-23(29-9-10-30-23)13-16(21)3-4-17-18-5-6-24(28,25(15-26)31-11-12-32-25)22(18,2)14-19(27)20(17)21/h3,17-20,26-28H,4-15H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-,24-/m0/s1
LEDER C[C@]12CCC3(CC1=CC[C@H]4[C@H]5CC[C@](O)([C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@@H]24)C6(CO)OCCO6)OCCO3
IUPAC-namn (8'S,9'R,10'R,11'R,13'S,14'R,17'S)-17'-[2-(hydroxymetyl)-1,3-dioxolan-2-yl]-10',13'-dimetylspiro[1,3-dioxolane-2,3'-2,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren]-11',17'-diol
Molekylvikt (g/mol) 450.57
Formel vikt 450.2618