Läs mer
11Alpha-Hydroxy Mexrenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11alpha-Hydroxy Mexrenone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O6/c1-22-7-4-14(25)10-13(22)11-15(21(28)29-3)19-16-5-8-24(9-6-18(27)30-24)23(16,2)12-17(26)20(19)22/h10,15-17,19-20,26H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| Formel vikt | 416.2199 |