missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
11alpha-Hydroxy Progesterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11a-Hydroxyprogesterone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-12(22)16-6-7-17-15-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,2)19(15)18(24)11-21(16,17)3/h10,15-19,24H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18+,19+,20-,21+/m0/s1 |
| Formel vikt | 330.2195 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?