Läs mer
(11b,16a)-9-Fluoro-11,21,21-trihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 161740-69-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C24 H31 F O7 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Triamcinolone Acetonide Imp. C (Pharmeuropa), Triamcinolone Acetonide 21-Aldehyde Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31FO7/c1-20(2)31-17-10-15-14-6-5-12-9-13(26)7-8-21(12,3)23(14,25)16(27)11-22(15,4)24(17,32-20)18(28)19(29)30/h7-9,14-17,19,27,29-30H,5-6,10-11H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17+,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)C(O)O |
| IUPAC-namn | 9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.5 |
| Visa mer |