missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
11b,17a,21-Tris(acetyloxy)pregn-4-ene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrocortisone 11,17,21-Triacetate |
| CAS | 3517-51-9 |
| Molekylformel | C27 H36 O8 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Hydrocortisone 11,17,21-Triacetate, Pregn-4-ene-3,20-dione','11,17,21-tris(acetyloxy)-','(11β)-, Cortisol','triacetate (6CI,7CI,8CI), (11β)-11,17,21-Tris(acetyloxy)pregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone 11β,17α,21-triacetate, Hydrocortisone triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36O8/c1-15(28)33-14-23(32)27(35-17(3)30)11-9-21-20-7-6-18-12-19(31)8-10-25(18,4)24(20)22(34-16(2)29)13-26(21,27)5/h12,20-22,24H,6-11,13-14H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24+,25-,26-,27-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](C[C@]12C)OC(=O)C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-diacetyloxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.57 |
| Formel vikt | 488.241 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?