Läs mer
(11Beta)-11,21-Bis(acetyloxy)pregna-4,16-diene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11beta)-11,21-Bis(acetyloxy)pregna-4,16-diene-3,20-dione |
| CAS | 107952-99-8 |
| Molekylformel | C25H32O6 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (11B)-11,21-Bis(Acetyloxy)Pregna-4,16-Diene-3,20-Dione |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32O6/c1-14(26)30-13-21(29)20-8-7-19-18-6-5-16-11-17(28)9-10-24(16,3)23(18)22(31-15(2)27)12-25(19,20)4/h8,11,18-19,22-23H,5-7,9-10,12-13H2,1-4H3/t18-,19-,22-,23+,24-,25-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)C1=CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](C[C@]12C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-acetyloxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.52 |
| Formel vikt | 428.2199 |