Läs mer
(11Beta,16Alpha)-11,16-Dihydroxyandrosta-1,4-dien-3,17-dione, TRC
Produktkod. 30388487
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388487 50 mg
30374607 25 mg
30376864 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388487 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45556050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 910299-74-0
Molekylformel C19H24O4
Molekylvikt (g/mol) 316.39
Synonym Budesonide Related Compound
IUPAC-namn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R)-11,16-dihydroxy-10,13-dimetyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-3,17-diaon
LEDER C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1C[C@@H](O)C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (11beta,16alpha)-11,16-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24O4/c1-18-6-5-11(20)7-10(18)3-4-12-13-8-14(21)17(23)19(13,2)9-15(22)16(12)18/h5-7,12-16,21-22H,3-4,8-9H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15-,16+,18-,19-/m0/s1
Formel vikt 316.1675