Läs mer
(11Beta,16Alpha)-11-Hydroxy-16-(1-oxobutoxy)-androsta-1,4-diene-3,17-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11beta,16alpha-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione 16-Butyrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O5/c1-4-5-19(26)28-18-11-16-15-7-6-13-10-14(24)8-9-22(13,2)20(15)17(25)12-23(16,3)21(18)27/h8-10,15-18,20,25H,4-7,11-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,20+,22-,23-/m0/s1 |
| Formel vikt | 386.2093 |
| Procent renhet | >95% |