missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione (16alpha-Hydroxyprednisolone), Mikromol™

Produktkod. 16891520
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16891520 100 mg
30050653 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16891520 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0204.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione (16alpha-Hydroxyprednisolone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 16alpha-Hydroxyprednisolone (11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione)
CAS 13951-70-7
Analyt- eller komponentnamn 16alpha-Hydroxyprednisolone (11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione)
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C21 H28 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Imp. A (EP), 16alpha-Hydroxyprednisolone, Budesonide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C21H28O6/c1-19-6-5-12(23)7-11(19)3-4-13-14-8-16(25)21(27,17(26)10-22)20(14,2)9-15(24)18(13)19/h5-7,13-16,18,22,24-25,27H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
LEDER C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]2(O)C(=O)CO
IUPAC-namn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17S)-11,16,17-trihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 376.44
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 376.1886 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.