Läs mer
(11Beta,16Alpha)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,16,17-trihydroxy-pregna-1,4,14-triene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,16,17-trihydroxy-pregna-1,4,14-triene-3,20-dione |
| CAS | 131918-74-6 |
| Molekylformel | C23H27FO7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (11B,16A)-21-(Acetyloxy)-9-Fluoro-11,16,17-Trihydroxy-Pregna-1,4,14-Triene-3,20-Dione |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27FO7/c1-12(25)31-11-19(29)23(30)17(27)9-16-15-5-4-13-8-14(26)6-7-20(13,2)22(15,24)18(28)10-21(16,23)3/h6-9,15,17-18,27-28,30H,4-5,10-11H2,1-3H3/t15-,17+,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C=C2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16R,17S)-9-fluoro-11,16,17-trihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,16-hexahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.45 |
| Formel vikt | 434.1741 |