missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(11Beta,16Alpha)-9-Bromo-21-[(ethoxycarbonyl)oxy]-11-(formyloxy)-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11beta,16alpha)-9-Bromo-21-[(ethoxycarbonyl)oxy]-11-(formyloxy)-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 192447-02-2 |
| Molekylformel | C26 H33 Br O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-bromo-21-[(ethoxycarbonyl)oxy]-11-(formyloxy)-17-hydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), (11β,16α)-9-Bromo-21-[(ethoxycarbonyl)oxy]-11-(formyloxy)-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone impurity 11 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33BrO8/c1-5-33-22(31)34-13-20(30)26(32)15(2)10-19-18-7-6-16-11-17(29)8-9-23(16,3)25(18,27)21(35-14-28)12-24(19,26)4/h8-9,11,14-15,18-19,21,32H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t15-,18+,19+,21+,23+,24+,25+,26+/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Br)[C@H](C[C@]12C)OC=O |
| IUPAC-namn | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-bromo-17-(2-ethoxycarbonyloxyacetyl)-17-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-11-yl] formate |
| Molekylvikt (g/mol) | 553.44 |
| Formel vikt | 552.1359 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?