missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(11Beta,16Alpha)-9-Chloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione (Mometasone Impurity M), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11beta,16alpha)-9-Chloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione (Mometasone Impurity M) |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29ClO4/c1-12-9-17-16-6-5-14-10-15(25)7-8-19(14,3)21(16,23)18(26)11-20(17,4)22(12,27)13(2)24/h7-8,10,12,16-18,26-27H,5-6,9,11H2,1-4H3/t12-,16+,17+,18+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 392.1754 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?