Läs mer
(11Beta,16Alpha)-9-Chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-pregna-1,4-diene-3,20-dione (Mometasone Impurity R), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11beta,16alpha)-9-Chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-pregna-1,4-diene-3,20-dione (Mometasone Impurity R) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H33ClO9S/c1-16-12-20-19-8-7-17-13-18(30)9-10-25(17,2)27(19,29)22(31)14-26(20,3)28(16,23(32)15-37-39(4,34)35)38-24(33)21-6-5-11-36-21/h5-6,9-11,13,16,19-20,22,31H,7-8,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19+,20+,22+,25+,26+,27+,28+/m1/s1 |
| Formel vikt | 580.1534 |