Läs mer
(11beta,17alpha)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11beta,17alpha)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid |
| CAS | 133991-63-6 |
| Molekylformel | C23H30O7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | PJ 91, Dechloromethyl Loteprednol Etabonate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O7/c1-4-29-20(28)30-23(19(26)27)10-8-16-15-6-5-13-11-14(24)7-9-21(13,2)18(15)17(25)12-22(16,23)3/h7,9,11,15-18,25H,4-6,8,10,12H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)C1[C@H](O)C(O)C(O)[C@@H](O1)OC2[C@@H](OC(C(O)=O)[C@H](O)C2O)O[C@@H]3C(C)(C)[C@@H]4[C@@](CC3)(C)[C@H]5[C@](CC4)(C)[C@]6(C)C(=CC5=O)[C@H]7[C@@](CCC(C(O)=O)(C)C7)(C)CC6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.48 |
| Formel vikt | 418.1992 |