missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

11Beta,17Alpha,21-Tris(acetyloxy)pregn-4-ene-3,20-dione, TRC

Produktkod. 30455399
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455399 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30455399 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8750201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hydrocortisone 11,17,21-Triacetate
CAS 3517-51-9
Molekylformel C27 H36 O8
Kvantitet 1 g
Synonym Hydrocortisone 11,17,21-Triacetate, Pregn-4-ene-3,20-dione','11,17,21-tris(acetyloxy)-','(11β)-, Cortisol','triacetate (6CI,7CI,8CI), (11β)-11,17,21-Tris(acetyloxy)pregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone 11β,17α,21-triacetate, Hydrocortisone triacetate
InChI formel InChI=1S/C27H36O8/c1-15(28)33-14-23(32)27(35-17(3)30)11-9-21-20-7-6-18-12-19(31)8-10-25(18,4)24(20)22(34-16(2)29)13-26(21,27)5/h12,20-22,24H,6-11,13-14H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24+,25-,26-,27-/m0/s1
LEDER CC(=O)OCC(=O)[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](C[C@]12C)OC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC-namn [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-diacetyloxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 488.57
Formel vikt 488.241
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.