missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(11Beta,17Beta)-11-(1,3-Bensodioxol-5-yl)-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)estra-4,9-dien-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11beta,17beta)-11-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)estra-4,9-dien-3-one |
| CAS | 189035-07-2 |
| Molekylformel | C28H30O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Org 34517 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30O4/c1-3-11-28(30)12-10-23-21-7-4-17-13-19(29)6-8-20(17)26(21)22(15-27(23,28)2)18-5-9-24-25(14-18)32-16-31-24/h5,9,13-14,21-23,30H,4,6-8,10,12,15-16H2,1-2H3/t21-,22+,23-,27-,28-/m0/s1 |
| LEDER | CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc6OCOc6c5 |
| IUPAC-namn | (8S,11R,13S,14S,17S)-11-(1,3-bensodioxol-5-yl)-17-hydroxy-13-metyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.54 |
| Formel vikt | 430.2144 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?