Läs mer
(11Beta,17E)-11,20-dihydroxy-3-oxo-pregna-4,17(20)-dien-21-al, TRC
Produktkod. 30138278
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138278 10 mg
30138409 50 mg
30007626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138278 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45390510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105562-12-7
Molekylformel C21H28O4
Molekylvikt (g/mol) 344.44
Synonym Pregna-4,17(20)-dien-21-al, 11,20-dihydroxy-3-oxo-, (11β,17E)- (9CI, ACI), (11β,17E)-11,20-Dihydroxy-3-oxopregna-4,17(20)-dien-21-al (ACI), (17E)-11β,20-Dihydroxy-3-oxopregna-4,17(20)-dien-21-al
IUPAC-namn (2E)-2-hydroxy-2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-hydroxy-10,13-dimetyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yliden]acetaldehyd
LEDER C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC/C/2=C(\O)/C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (11beta,17E)-11,20-dihydroxy-3-oxo-pregna-4,17(20)-dien-21-al
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,11,14-15,17,19,24-25H,3-8,10H2,1-2H3/b18-16+/t14-,15-,17-,19+,20-,21-/m0/s1
Formel vikt 344.1988