missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(11Beta,17E)-20-(Acetyloxy)-11-hydroxy-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11beta,17E)-20-(Acetyloxy)-11-hydroxy-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al |
| CAS | 118864-95-2 |
| Molekylformel | C23H28O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | rac-(E)-1-((8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-Hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene)-2-oxoethyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O5/c1-13(25)28-20(12-24)18-7-6-17-16-5-4-14-10-15(26)8-9-22(14,2)21(16)19(27)11-23(17,18)3/h8-10,12,16-17,19,21,27H,4-7,11H2,1-3H3/b20-18+/t16-,17-,19-,21+,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O\C(=C\1/CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)\C=O |
| IUPAC-namn | [(1E)-1-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.47 |
| Formel vikt | 384.1937 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?