missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(11Beta)-21-(1-Etoxyetoxi)-11,17-dihydroxy-pregn-4-en-3,20-dione-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11beta)-21-(1-Ethoxyethoxy)-11,17-dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione-d7 |
| Molekylformel | C25H31D7O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38O6/c1-5-30-15(2)31-14-21(28)25(29)11-9-19-18-7-6-16-12-17(26)8-10-23(16,3)22(18)20(27)13-24(19,25)4/h12,15,18-20,22,27,29H,5-11,13-14H2,1-4H3/t15?,18-,19-,20-,22+,23-,24-,25-/m0/s1/i6D2,8D2,10D2,12D |
| LEDER | C[C@@]12[C@](C(COC(OCC)C)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CC([2H])([2H])C4=C([2H])C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-(2-(1-etoxyetoxi)acetyl)-11,17-dihydroxy-10,13-dimetyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyklopenta[a]fenantren-3-one-1,1,2,2,4,6,6-d7 |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.61 |
| Formel vikt | 441.31 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?