missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(11Beta)-21-(Acetyloxy)-9-bromo-11-(formyloxy)-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11beta)-21-(Acetyloxy)-9-bromo-11-(formyloxy)-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| CAS | 1485182-27-1 |
| Molekylformel | C24H27BrO6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27BrO6/c1-14(27)30-12-20(29)19-7-6-17-18-5-4-15-10-16(28)8-9-23(15,3)24(18,25)21(31-13-26)11-22(17,19)2/h7-10,13,17-18,21H,4-6,11-12H2,1-3H3/t17-,18-,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)C1=CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Br)[C@H](C[C@]12C)OC=O |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S)-9-bromo-11-formyloxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,11,12,14,15-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 491.38 |
| Formel vikt | 490.0991 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?