Läs mer
(11beta)-21-Chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11beta)-21-Chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26ClFO3/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,24)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-23/h6-7,9,15-16,18,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t15-,16-,18-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 392.1555 |
| Procent renhet | >95% |