missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(11Beta)-21-Omikron-Betaenzoyl-16,17-dihydro-17-deoxy Kortisol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11 beta)-21-O-betaenzoyl-16,17-dihydro-17-deoxy Kortisol |
| Synonym | (11β)-21-O-enzoyl-11,21-dihydroxy-pregna-4,16-dien-3,20-dione β ∣ |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C28H32O5 |
| Formel vikt | 448.22 |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.55 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?