missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(11Beta)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-metyl-pregna-1,4,16-trien-3,20-dion, TRC

Produktkod. 30132730
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132730 100 mg
17910385 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF591115100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 59860-99-0
Molekylformel C22 H27 F O4
Molekylvikt (g/mol) 374.45
Synonym Pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-, (11β)-, (11β)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, Pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-, (11β)-, (11β)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione, 9-Fluoro-11beta,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione
IUPAC-namn (8S,9R,10S,11S,13S,14S)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimetyl-7,8,11,12,14,15-hexahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-3-one
LEDER CC1=C(C(=O)CO)[C@@]2(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]2C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (11beta)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4,16-triene-3,20-dione
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,15-16,18,24,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t15-,16-,18-,20-,21-,22-/m0/s1
Formel vikt 374.1893
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.