missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

11beta-Hydroxy-6alpha-methyl-1,4-androstadiene-3,17-dione, TRC

Produktkod. 30012629
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012629 50 mg
30010043 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012629 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94643550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 61919-52-6
Molekylformel C20 H26 O3
Molekylvikt (g/mol) 314.42
Synonym Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 11-hydroxy-6-methyl-, (6alpha,11beta)- (9CI), Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 11beta-hydroxy-6alpha-methyl- (7CI), 11beta-Hydroxy-6alpha-methyl-1,4-androstadiene-3,17-dione, 11beta-Hydroxy-6alpha-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione
IUPAC-namn (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-hydroxy-6,10,13-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC(=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 11beta-Hydroxy-6alpha-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H26O3/c1-11-8-13-14-4-5-17(23)20(14,3)10-16(22)18(13)19(2)7-6-12(21)9-15(11)19/h6-7,9,11,13-14,16,18,22H,4-5,8,10H2,1-3H3/t11-,13-,14-,16-,18+,19-,20-/m0/s1
Formel vikt 314.1882
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.