Läs mer
11Beta-Hydroxy Dienogest, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11beta-Hydroxydienogest |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO3/c1-19-11-17(23)18-14-5-3-13(22)10-12(14)2-4-15(18)16(19)6-7-20(19,24)8-9-21/h10,15-17,23-24H,2-8,11H2,1H3/t15-,16-,17-,19-,20+/m0/s1 |
| Formel vikt | 327.1834 |