missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

11Beta-Hydroxy Progesterone, TRC

Produktkod. 30132875
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132875 250 mg
30138154 500 mg
30008292 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132875 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB249680250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 600-57-7
Molekylformel C21 H30 O3
Synonym 11β-Hydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione∣21-Deoxycorticosterone

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 11beta-Hydroxyprogesterone
Kvantitet 250 mg
Frakt skick Room Temperature
Formel vikt 330.2195
Renhet >95% (HPLC)
Molekylvikt (g/mol) 330.46, 330.47
InChI-nyckel BFZHCUBIASXHPK-ATWVFEABSA-N
LEDER [H][C@@]12CC[C@H](C(C)=O)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]1([H])[C@@]2([H])CCC2=CC(=O)CC[C@]12C
IUPAC-namn (1S,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-1-acetyl-10-hydroxy-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.