Läs mer
11beta-Hydroxytestosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11beta-Hydroxytestosterone |
| CAS | 1816-85-9 |
| Molekylformel | C19H28O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (11β,17β)-11,17-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 11β,17β-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 11β,17β-Dihydroxy-4-androsten-3-one, 11β-Hydroxy-3-oxo-4-androsten-17β-ol, 4-Androstene-11β,17β-diol-3-one, NSC 12168 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@H]4O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.42 |
| Formel vikt | 304.2038 |