Läs mer
(11E)-11-Hexadecenoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11E)-11-Hexadecenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 132170-71-9 |
| Molekylformel | C17H32O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (E)-11-Hexadecenoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h6-7H,3-5,8-16H2,1-2H3/b7-6+ |
| LEDER | CCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (E)-hexadec-11-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.43 |
| Formel vikt | 268.2402 |