Läs mer
(11E)-Tetradecen-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11E)-Tetradecen-1-ol |
| CAS | 35153-18-5 |
| Molekylformel | C14 H28 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (E)-11-Tetradecen-1-ol, (11E)-11-Tetradecen-1-ol, (E)-11-Tetradecen-1-ol, (E)-11-Tetradecenyl Alcohol, trans-11-Tetradecen-1-ol, trans-11-Tetradecenyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h3-4,15H,2,5-14H2,1H3/b4-3+ |
| LEDER | CC\C=C\CCCCCCCCCCO |
| IUPAC-namn | (E)-tetradec-11-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.371 |
| Formel vikt | 212.214 |