Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumkrymptätning, blå, mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Blått
Röd, Rödorange, Transparent, Blå, Red-Orange, Transparent, Blue
Rött, Vitt, Blått
Material (liner):
Naturgummi/Butyl/TEF
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Rött, Vitt, Blått |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Material | Aluminium |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |
| Typ | Crimp Cap |