Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumkrymptätning, blå, mitthål, monterad septum
Produktkod. p-7113907 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Blått
Röd, Rödorange, Transparent, Blå, Red-Orange, Transparent, Blue
Rött, Vitt, Blått
Material (liner):
Naturgummi/Butyl/TEF
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11894870
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • 11mm
  • aluminum Cap
  • Blue
  • Center hole
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Naturgummi/Butyl/TEF
Färg Röd, Rödorange, Transparent, Blå, Red-Orange, Transparent, Blue
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material Aluminum
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Crimp Cap